Få mere at vide
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11438956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438956 25 g 25g
11418956 1 g 1g
11428956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17081.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31680-08-7
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00126498
InChI nøgle YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 97 °C til 100 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%