Få mere at vide
4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Artikelnummer. 11499520
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499520 250 mg 250mg
11409530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50344.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 114787-91-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114787-91-6
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00060357
InChI nøgle UVIIQYUUEVQCOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methylbenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methylphenyl methanol, 4-methoxy-3-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, pubchem24130, acmc-1c48b, 3-methyl-4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-methoxy-3-methyl, 4-methoxy-3-methylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 14457544
IUPAC navn (4-methoxy-3-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Mængde 250 mg
Formel vægt 152.19