Få mere at vide
4-Methoxy-3-buten-2-one, tech. 90%
Beskrivelse
4-Methoxy-3-buten-2-on er en vigtig forløber for syntesen af 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien og Danishefsky-dienen og dens ækvivalent. Det bruges i vid udstrækning som en reaktant i syntesen af hydroisoquinolinderivater. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af manzamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxy-3-buten-2-on er en vigtig forløber for syntesen af 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien og Danishefsky-dienen og dens ækvivalent. Det bruges i vid udstrækning som en reaktant i syntesen af hydroisoquinolinderivater. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af manzamin.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, ether, acetonitril og benzen.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-buten-2-one |
| Tæthed | 0.99 |
| Kogepunkt | 66 °C til 69 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Brydningsindeks | 1.465 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1741053 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med tetrahydrofuran, ether, acetonitril og benzen. |
| Formel vægt | 100.12 |
| Procent renhed | 90% |
| Vis mere |