Få mere at vide
4-Methoxy-3-buten-2-one, tech. 90%
Artikelnummer. 11443564
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443564 10 g 10g
11453564 50 g 50g
11463564 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11235.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
4-Methoxy-3-buten-2-on er en vigtig forløber for syntesen af 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien og Danishefsky-dienen og dens ækvivalent. Det bruges i vid udstrækning som en reaktant i syntesen af hydroisoquinolinderivater. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af manzamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxy-3-buten-2-on er en vigtig forløber for syntesen af 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien og Danishefsky-dienen og dens ækvivalent. Det bruges i vid udstrækning som en reaktant i syntesen af hydroisoquinolinderivater. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af manzamin.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, ether, acetonitril og benzen.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4652-27-1
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
InChI nøgle VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
IUPAC navn (Z)-4-methoxybut-3-en-2-on
SMIL CO\C=C/C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-buten-2-one
Tæthed 0.99
Kogepunkt 66°C to 69°C (12 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 10 g
Beilstein 1741053
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,acetonitrile and benzene.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 90%
Grad Teknisk