Få mere at vide
(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3;/h4,11H,5H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 203.0713 |