Få mere at vide
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425487 1 g 1g
15435487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32730.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916420-84-3
Molekylær formel C9H10F3NO
Molekylvægt (g/mol) 205.18
MDL nummer MFCD09025405
InChI nøgle GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-methyloxy-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine
PubChem CID 43138648
IUPAC navn [4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMIL COC1=CC(=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Brydningsindeks 1.4853
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 205.18
Procent renhed 97%