Få mere at vide
4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzenboronsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486110
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486110 5 g 5g
11476110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27062.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 313546-16-6 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313546-16-6
Molekylær formel C8H8BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 219.954
MDL nummer MFCD03095346
InChI nøgle ZBCRZEJNAADYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-methoxy-2, pubchem1868, acmc-1aefl, ablock ab-13-0076
PubChem CID 12109460
IUPAC navn [4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 5 g
Formel vægt 219.95