Få mere at vide
4-Methoxy-2-nitroaniline, 99%
Artikelnummer. p-7081625
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419163
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11673.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-Methoxy-2-nitroanilin er en anilinforbindelse, der anvendes til syntese af farvestoffer og pigmenter. Det har også vist sig at virke som et molluskicidal middel og er blevet brugt i hæmolytisk anæmi undersøgelser. Bruges også som mellemprodukt til syntese af farvestoffer, pigmenter og andre kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxy-2-nitroanilin er en anilinforbindelse, der anvendes til syntese af farvestoffer og pigmenter. Det har også vist sig at virke som et molluskicidal middel og er blevet brugt i hæmolytisk anæmi undersøgelser. Bruges også som mellemprodukt til syntese af farvestoffer, pigmenter og andre kemiske forbindelser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i varm methanol næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-96-8
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.152
MDL nummer MFCD00007152
InChI nøgle QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC navn 4-methoxy-2-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-nitroaniline
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 880318
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99%