Få mere at vide
4-Methoxy-2-nitroanilin, 99%
Beskrivelse
4-Methoxy-2-nitroanilin er en anilinforbindelse, der anvendes til syntese af farvestoffer og pigmenter. Det har også vist sig at virke som et molluskicidal middel og er blevet brugt i hæmolytisk anæmi undersøgelser. Bruges også som mellemprodukt til syntese af farvestoffer, pigmenter og andre kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxy-2-nitroanilin er en anilinforbindelse, der anvendes til syntese af farvestoffer og pigmenter. Det har også vist sig at virke som et molluskicidal middel og er blevet brugt i hæmolytisk anæmi undersøgelser. Bruges også som mellemprodukt til syntese af farvestoffer, pigmenter og andre kemiske forbindelser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i varm methanol næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 126 °C til 128 °C |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 880318 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i varm methanol, næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 168.15 |
| Procent renhed | 99% |