Få mere at vide
4-Methoxy-2-nitroanilin, 97%
Artikelnummer. 10061270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061270 25 g Glasflaske 25g
10615752 100 g Glasflaske 100g
10153270 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125960250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-96-8
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00007152
InChI nøgle QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC navn 4-methoxy-2-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-nitroaniline
Navn note 98%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123.0°C to 126.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(NO2)NH2
Mængde 25 g
Beilstein 13, 521
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-2-nitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.