Få mere at vide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide |
| Smeltepunkt | 117 °C til 118 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2809678 |
| Formel vægt | 210.19 |
| Procent renhed | ≥98% |