Få mere at vide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11306856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306856 5 g 5g
11316856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04218.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-81-3
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.189
MDL nummer MFCD00017018
InChI nøgle QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
PubChem CID 67075
IUPAC navn N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Smeltepunkt 117°C to 118°C
Mængde 5 g
Beilstein 2809678
Formel vægt 210.19
Procent renhed ≥98%