Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazin hydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 11313696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313696 5 g 5g
11303696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14810.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93048-16-9 | C8H13ClN2O | 188,655 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93048-16-9
Molekylær formel C8H13ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 188.655
MDL nummer MFCD03426021
InChI nøgle OIFKWIPSJGNUCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-hydrazino-3-methylanisole hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenylhydrazinehydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methoxy-2-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 21997741
IUPAC navn (4-methoxy-2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽110°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 7227704
Formel vægt 188.66
Procent renhed 96%