Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7029612
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11466170
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27096.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6245-57-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6245-57-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00020291
InChI nøgle MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
IUPAC navn 4-methoxy-2-methylbenzoesyre
SMIL COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 177°C to 181°C
Mængde 1 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%