Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.107 g/mL |
| Kogepunkt | 262 °C til 267 °C (litteratur) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.571 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1933786 |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |