Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15411429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411429 1 g 1g
15421429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64295.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52289-54-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52289-54-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD02261771
InChI nøgle WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid
PubChem CID 283285
IUPAC navn 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Farve Gul
Tæthed 1.107 g/mL
Kogepunkt 262°C to 267°C (literature)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 1 g
Beilstein 1933786
Formel vægt 150.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske