Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343726 100 g 100g
11323726 5 g 5g
11333726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14910.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-50-1
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00007735
InChI nøgle CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
IUPAC navn 4-methoxy-2-methylaniline
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-methylaniline
Smeltepunkt 13°C to 14°C
Tæthed 1.065
Kogepunkt 248°C to 249°C
Flammepunkt 124°C (255°F)
Brydningsindeks 1.5685
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774727
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%