Få mere at vide
4-Methoxy-1-butanol, 98+%
Artikelnummer. 11419520
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419520 1 g 1g
11429520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50339.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-32-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
4-Methoxy-1-butanol bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser. 4-Methoxy-1-butanol bruges sammen med n-butylacetat for at forbedre opløsningsevne, tørretid og flow.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxy-1-butanol bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser. 4-Methoxy-1-butanol bruges sammen med n-butylacetat for at forbedre opløsningsevne, tørretid og flow.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-32-0
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00040437
InChI nøgle KOVAQMSVARJMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-butanol, 1-butanol, 4-methoxy, dowanol bmat, butylene glycol methyl ether, dowanol bm, 4-methoxybutyl alcohol, 4-methoxybutanol, dowanal bmat, butylene glycol monomethyl ether, 4-methoxybutanol-1
PubChem CID 8107
IUPAC navn 4-methoxybutan-1-ol
SMIL COCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-1-butanol
Tæthed 0.93
Kogepunkt 66°C (7 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3O(CH2)4OH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed ≥98%