Få mere at vide
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11976871 1 g 1g
11986871 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 616880-14-9
Molekylær formel C13H20BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 297.18
InChI nøgle NPSPNWPZDXQYAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, amtb416, 4-methanesulfonylamino phenyl boronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonamido phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217653
IUPAC navn N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanesulfonamide
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 196°C to 197°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 297.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.