Få mere at vide
4-mercaptobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30179029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179029 5 g
30179126 25 g
30179502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2524805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-36-8
Molekylær formel C7 H6 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 154.19
IUPAC navn 4-sulfanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccc(S)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptobenzoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formel vægt 154.0089