Få mere at vide
4-mercaptobenzoesyre, teknisk kvalitet, TRC
Artikelnummer. 30179652
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179652 25 g
30179166 1 g
30179299 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25250025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-36-8
Molekylær formel C7 H6 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 154.19
IUPAC navn 4-sulfanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccc(S)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptobenzoic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formel vægt 154.0089