Få mere at vide
4-Mercaptobenzoesyre, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10264974
Brand: Thermo Scientific Acros 373300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-36-8
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.18
MDL nummer MFCD00016617
InChI nøgle LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC navn 4-sulfanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptobenzoic acid
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223.0°C to 225.0°C
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSC6H4CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 154.19
Procent renhed 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercaptobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.