Få mere at vide
4-Mercaptobenzoinsyre, 90%
Artikelnummer. 10274974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274974 25 g Glasflaske 25g
10264974 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-36-8
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.18
MDL nummer MFCD00016617
InChI nøgle LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC navn 4-sulfanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptobenzoic acid
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223,0 °C til 225,0 °C
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSC6H4CO2H
Mængde 25 g
Formel vægt 154.19
Procent renhed 90%