Få mere at vide
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 97%
Artikelnummer. 10495603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495603 10 g Glass bottle 10g
10049632 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10495603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122890100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13414-95-4
Molekylær formel C8H8OS
Molekylvægt (g/mol) 152.21
MDL nummer MFCD00005861
InChI nøgle GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-1-benzothiophen-4-one
SMIL C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 40°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 120°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5895 to 1.5915
Mængde 10 g
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Low Melting Solid or Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /