Få mere at vide
4-isopropylphenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11439603
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439603 5 g 5g
11429603 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12416.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 118427-29-5 | C9H14N2 | 150,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118427-29-5
Molekylær formel C9H14N2
Molekylvægt (g/mol) 150.23
MDL nummer MFCD00013461
InChI nøgle ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
PubChem CID 2733248
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 203 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 186.69
Procent renhed 98%