Få mere at vide
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10175940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10175940 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10175940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Navn note 98%
CAS 118427-29-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217°C
Farve Beige to White or Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H14N2
Lineær formel (CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
MDL nummer MFCD00013461
Mængde 5 g
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
InChI nøgle ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)hydrazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 150.23
PubChem CID 2733248
Formel vægt 186.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Flakes