Få mere at vide
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride |
| Navn note | 98% |
| CAS | 118427-29-5 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 217°C |
| Farve | Beige to White or Brown |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Show More |