Få mere at vide
4-isopropylphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10459454
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10459454 5 g 5g
10344682 1 g 1g
10704773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10459454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01635DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89007-45-4
Molekylær formel C10H11NS
Molekylvægt (g/mol) 177.27
MDL nummer MFCD00022060
InChI nøgle SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.0300g/mL
Analyseprocentområde 95%+
Lineær formel (CH3)2CHC6H4NCS
Mængde 5 g
Formel vægt 177.27
Procent renhed 95%