Få mere at vide
4-Isopropylphenyl isothiocyanate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327816
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327816 2 g 2g
11337816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12949.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89007-45-4
Molekylær formel C10H11NS
Molekylvægt (g/mol) 177.27
MDL nummer MFCD00022060
InChI nøgle SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.03
Kogepunkt 154°C to 155°C (20 mmHg)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 2 g
FN nummer UN2922
Beilstein 3240731
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 177.27
Procent renhed 96%