Få mere at vide
4-isopropylphenylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11367636
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367636 10 g 10g
11357636 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11217.09
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31027-31-3
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00013880
InChI nøgle PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
PubChem CID 94416
IUPAC navn 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenyl isocyanate
Tæthed 1.01
Kogepunkt 84 °C til 85 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.5205
Mængde 10 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2936403
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 161.21
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylphenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Mention de danger
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Isopropylphenyl isocyanate
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.