Få mere at vide
4-isopropylphenylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11357636
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357636 2 g 2g
11367636 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11217.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31027-31-3
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00013880
InChI nøgle PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
PubChem CID 94416
IUPAC navn 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenyl isocyanate
Kogepunkt 84°C to 85°C (4 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Mængde 2 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2936403
Formel vægt 161.21
Procent renhed 98%