Få mere at vide
4-isopropylphenoxyeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11384454
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384454 5 g 5g
11394454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01101.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-16-9
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00014364
InChI nøgle FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
IUPAC navn 2-(4-propan-2-ylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 2261017
Formel vægt 194.23
Procent renhed ≥98%