Få mere at vide
(4-isopropylphenoxy)acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bruges som primær og sekundær mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bruges som primær og sekundær mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærk
Fugtfølsom, opbevar væk fra vand/fugt. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride |
| Brydningsindeks | 1.5195 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 212.67 |
| Procent renhed | 98% |