Få mere at vide
4-isopropylphenol, TRC
Artikelnummer. 30394563
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394563 250 g
30402675 50 g
30392329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872710250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-89-8
Molekylær formel C9 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
IUPAC navn 4-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenol
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Formel vægt 136.0888