Få mere at vide
4-isopropylphenol, 98%
Artikelnummer. 13418428 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13418428 1 kg Glasflaske 1kg
10092130 5 g Glasflaske 5g
10276130 100 g Glasflaske 100g
10032110 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13418428 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-89-8
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00002372
InChI nøgle YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC navn 4-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59,0 °C til 62,0 °C
Kogepunkt 212,0 °C til 212,4 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC6H4OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06,505
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselig i 10% natriumhydroxid, opløselig i alkohol og ætere
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse eller krystaller