Få mere at vide
4-isopropylphenol, 98%
Artikelnummer. 11415227
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415227 250 g 250g
11405227 50 g 50g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22620.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136,194 g/mol
4-Isopropylphenol blev brugt til syntese af vinylforbindelser. Det bruges som smag& duftstof i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Isopropylphenol blev brugt til syntese af vinylforbindelser. Det bruges som smag& duftstof i kosmetik.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
, opløseligt i ethanol og ethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-89-8
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002372
InChI nøgle YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC navn 4-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenol
Smeltepunkt 59 °C til 61 °C
Kogepunkt 211 °C til 212 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1363564
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, opløselig i ethanol og ethylether.
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%