Få mere at vide
4-isopropylphenol, 98%
Artikelnummer. 11405227
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405227 50 g 50g
11415227 250 g 250g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22620.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136,194 g/mol
4-Isopropylphenol blev brugt til syntese af vinylforbindelser. Det bruges som smag& duftstof i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Isopropylphenol blev brugt til syntese af vinylforbindelser. Det bruges som smag& duftstof i kosmetik.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
, opløseligt i ethanol og ethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-89-8
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002372
InChI nøgle YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC navn 4-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenol
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Kogepunkt 211°C to 212°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1363564
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylphenol