Få mere at vide
4-isopropylbenzensulfonylchlorid, 96%
Artikelnummer. 11388425
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388425 25 g 25g
11378425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10428.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54997-90-9
Molekylær formel C9H11ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.70
MDL nummer MFCD00041510
InChI nøgle CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734882
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.22
Kogepunkt 142 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.539
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1103862
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 218.7
Procent renhed 96%