Få mere at vide
4-Isopropylbenzenesulfonamide, 97%
Artikelnummer. 15455737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455737 1 g 1g
15465737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32950.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6335-39-3
Molekylær formel C9H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.268
MDL nummer MFCD00457071
InChI nøgle WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 232314
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzensulfonamid
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Mængde 1 g
Formel vægt 199.27
Procent renhed 97%