Få mere at vide
4-Isopropylbenzeneboronic acid, 98+%
Product Code. 11328436
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11328436 5 g 5g
11318436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11328436 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17459.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16152-51-5 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16152-51-5
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.011
MDL nummer MFCD01074614
InChI nøgle IAEUFBDMVKQCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylboronic acid, 4-isopropylbenzeneboronic acid, 4-isopropylphenyl boronic acid, 4-propan-2-ylphenyl boronic acid, p-isopropylphenylboronic acid, p-cumylboronic acid, 4-cumylboronic acid, 4-iso-propylphenyl boronic acid, 4-iso-propylphenylboronic acid
PubChem CID 2773480
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(C)C)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 2830262
Formel vægt 164.01
Procent renhed ≥98%