Få mere at vide
4-Isopropylbenzeneboronic acid, 98+%
Artikelnummer. 11318436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318436 1 g 1g
11328436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17459.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16152-51-5 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16152-51-5
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.011
MDL nummer MFCD01074614
InChI nøgle IAEUFBDMVKQCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylboronic acid, 4-isopropylbenzeneboronic acid, 4-isopropylphenyl boronic acid, 4-propan-2-ylphenyl boronic acid, p-isopropylphenylboronic acid, p-cumylboronic acid, 4-cumylboronic acid, 4-iso-propylphenyl boronic acid, 4-iso-propylphenylboronic acid
PubChem CID 2773480
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 1 g
Beilstein 2830262
Formel vægt 164.01
Procent renhed ≥98%