Få mere at vide
4-isopropylanisol, 95%
Artikelnummer. 11438806
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438806 25 g 25g
11448806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16970.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4132-48-3
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00015033
InChI nøgle JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
PubChem CID 77783
IUPAC navn 1-methoxy-4-propan-2-ylbenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylanisole
Tæthed 0.935
Kogepunkt 212°C to 213°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 25 g
Beilstein 2080269
Formel vægt 150.22
Procent renhed 95%