Få mere at vide
4-isopropylanilin, 99%
Artikelnummer. 11437606
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437606 100 g 100g
11427606 25 g 25g
11447606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14646.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135,21 g/mol
4-isopropylanilin blev anvendt til hydroaminering af phenylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-isopropylanilin blev anvendt til hydroaminering af
phenylacetylen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke syrer. Lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-88-7
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00007900
InChI nøgle LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC navn 4-propan-2-ylanilin
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylaniline
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.989
Kogepunkt 226 °C til 228 °C
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 100 g
Beilstein 1930544
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,2620
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%