Få mere at vide
4-isopropylanilin, 99%
Beskrivelse
4-isopropylanilin blev anvendt til hydroaminering af phenylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
phenylacetylen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke syrer. Lysfølsom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylaniline |
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Tæthed | 0.989 |
| Kogepunkt | 226°C to 228°C |
| Flammepunkt | 92°C (197°F) |
| Brydningsindeks | 1.543 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1930544 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2620 |
| Vis mere |