Få mere at vide
4-isopropylanilin, 99%
Artikelnummer. 10601915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10601915 10 g Glasflaske 10g
10216090 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174530100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-88-7
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00007900
InChI nøgle LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC navn 4-propan-2-ylanilin
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -63 °C
Farve Brun til Brun-Rød
Tæthed 0.9890g/mL
Kogepunkt 226 °C til 228 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5420 til 1,544
Mængde 10 g
Beilstein 12, 1147
Merck Index 15, 2610
Specifik vægtfylde 0.989
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.