Få mere at vide
4-Isopropylaniline, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10634395
Skift visning
Amber Glass Bottle; 10g
Artikelnummer.
10634395 Amber Glass Bottle; 10g
1 options
Artikelnummer. 10634395 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00317EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9890g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C9H13N
Lineær formel (CH3)2CHC6H4NH2
MDL nummer MFCD00007900
Mængde 10 g
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
InChI nøgle LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC navn 4-propan-2-ylaniline
Molekylvægt (g/mol) 135.21
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%