Få mere at vide
4′-Isopropylacetophenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4′-Isopropylacetophenone |
| CAS | 645-13-6 |
| Kogeområde | 119°C to 120°C/13.3 hPa |
| Tæthed | 0.970 g/cm³ at 20°C |
| Flammepunkt | > 110°C - (External MSDS) |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 4′-Isopropylacetophenone, 4′-Isopropylacetophenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Grad | Not Available |