Få mere at vide
4'-Isopropylacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11448977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448977 5 g 5g
11458977 25 g 25g
11468977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20581.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 645-13-6 | C11H14O | 162,23 g/mol
4'-isopropylacetophenon anvendes som parfumemiddel. Det bruges også som smags- og duftstof. Indener udbyttes fra derivaterne, hvis denne forbindelse i et trins syntese under anvendelse af en heterogen katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Isopropylacetophenon anvendes som parfumemiddel. Det bruges også som smags- og duftstof. Indener udbyttes fra derivaterne, hvis denne forbindelse i et trins syntese under anvendelse af en heterogen katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-13-6
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00048297
InChI nøgle PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 12578
IUPAC navn 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanon
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Isopropylacetophenone
Tæthed 0.97
Kogepunkt 238 °C
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5 g
Beilstein 2205694
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%