Få mere at vide
4-isopropyl-3-methylanilin-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304732
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10304732 10 g 10g
10215314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01749EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4534-11-6
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00156562
InChI nøgle VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
IUPAC navn 3-methyl-4-propan-2-ylanilin;hydrochlorid
PubChem CID 2796270
Formel vægt 185.7
Procent renhed 95%