Få mere at vide
(4-isopropoxyphenyl) hydrazin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 202.09 |