Få mere at vide
(4-isopropoxyphenyl) hydrazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394306
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30394306 1 g
30402092 500 mg
30391821 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30394306 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI9183231G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104033-62-7
Molekylær formel C9H14N2O . HCl
Molekylvægt (g/mol) 202.68
Synonym N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
IUPAC navn (4-isopropoxyphenyl)hydrazinhydrochlorid
SMIL CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Formel vægt 202.09